Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tuyau en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
2,05 mm
8 mm
Conditionnement:
10m
5m
Description
- Entièrement fluorée
- Rigide
- Température de fonctionnement élevée
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,24 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 16.4 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (impériale) | 0.04 in. |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Afficher plus |