Learn More
Saint Gobain Performance Plastics™ Tuyaux en PTFE
Marque: Saint Gobain Performance Plastics™ TR0406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube pour raccord flare• Thermodéformable pour montage avec raccord flare
• Le montage s'effectue par emmanchement du tube sur le raccord après dilatation à chaud à l'aide d'un mandrin de formage
• Chauffer le tube pendant 30 à 40 sec
• Tube
• Tube PTFE
• Tube PTFE