Learn More
Horst™ Câbles chauffants étanches à l’humidité en PTFE modèle HST 42
Code produit. p-8005788
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5m
13m
9m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10670383
Marque: Horst™ 23204
Il en reste null
Spécification
Dimensions (L x l) 1,5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 1,5 m (L)
Longueur (métrique) 1,5m
Alimentation électrique Tension 42 V
Modèle HST 42
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1,5m
Type de produit Câble chauffant étanche