Learn More
BRAND™ Système de récupération magnétique de barreaux d’agitation en PTFE
Code produit. 10578401 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10578401
Marque: BRAND™ 137710
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PTFE. La tige magnétique pour récupération des barreaux de l’agitateur magnétique en PTFE BRAND™ possède un noyau magnétique entièrement scellé pour empêcher tout écoulement.
  • En PTFE.
  • Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
  • En PTFE.
  • Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 1