Learn More
BRAND™ Système de récupération magnétique de barreaux d’agitation en PTFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PTFE.
- Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
- En PTFE.
- Le noyau magnétique est entièrement scellé afin d’éviter tout écoulement.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 1 |