Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en PTFE
Code produit. p-8007918
Click to view available options
Longueur (métrique):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11785268
Marque: Cole-Parmer™ 3152121
  • Manifold fileté NPT 2 à 10 voies
  • 1 entrée vers 2 à 10 sorties
  • Pour réaliser des montages en parallèle
  • Manifold PFA
Spécification
Type Collecteur
Admission 3/8 po
Matériau PTFE
Nbre de ports 8
Taille du port (métrique) 5,08 mm
Longueur (métrique) 199,3 mm
Largeur (métrique) 28,9 mm
Hauteur (métrique) 28,95 mm