Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Conçus pour les récipients les plus petits. Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
Conçus pour les récipients les plus petits.Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
- Livré dans des flacons avec bouchon à clipser réutilisables.
- Pour l’agitation dans des tubes à essai, des béchers de petite taille ou d’autres récipients.
- Autoclavables.
Spécification
1,5mm | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Cylindrique |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
10 / boîte | |
Oui | |
8mm |