Learn More
Fisherbrand™ Assortiment de barreaux d’agitation magnétiques octogonaux avec extracteur
Offre une plus grande surface et une turbulence accrue par rapport aux barreaux cylindriques lisses. La gamme de barreaux d’agitation magnétiques octogonaux Fisherbrand™ avec dispositifs de retenue possède un anneau de rotation intégré sur chaque barreau pour faciliter la réduction de la friction et des vibrations.
Marque:  Fisherbrand™
72.34 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11893210
  • 85.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
  • Aimants Alnico encapsulés dans un revêtement à faible friction de qualité FDA
  • Tenue en main confortable du dispositif de retenue
  • Élimine les risques d’éclaboussures lors du versement
Informations sur la commande
Dimensions L x l
Spécification
Spécification
Anneaux de rotation intégrés, dispositif de retenue Spinbar
12,7 x 3,175, 12,7 x 7,92, 38,1 x 7,92, 50,8 x 7,92 mm
1/boîte
ISO 9001:2008
PTFE
Micro barreau d’agitation magnétique
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Octogonale