Learn More
Bohlender™ Axes d’agitateur en forme de lune en PTFE BOLA™
Click to view available options
Longueur (métrique):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
600 mm
800 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Joint conique standard:
24/29
29/32
45/40
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Axe en acier inox à gaine revêtu de PTFE avec lame d’agitateur en demi-lune inclinable
- Rainure double face et accès pour l’axe d’agitateur entièrement en PTFE
- Résistance aux températures :-200 à +250°C
- Des lames sont disponibles séparément et peuvent être ajoutées
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| À utiliser avec (application) | La lame inclinable en demi-lune est idéale pour le mélange dans les flacons à fond rond avec cols à joint rodé. |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Joint conique standard | 29/32 |
| Type | Arbres pour agitateur en forme de lune |