Learn More
Joint torique en PTFE SVL™ Rotulex™ pour joint sphérique
Click to view available options
Taille d’orifice:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offre un joint sphérique sans graisse
- La voie en PTFE est très résistante à la corrosion chimique
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
- Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle
- Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
Spécification
Spécification
| Taille d’orifice | 5mm |
| À utiliser avec (équipement) | Joint en verre RM:RF13 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) extérieur | 8 mm (tige), 13 mm (sphérique) |
| Matériau | PTFE |