Learn More
Joint torique en PTFE SVL™ Rotulex™ pour joint sphérique
Code produit. 12505007
Click to view available options
Taille d’orifice:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12505007
Marque: SVL RO29
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un joint sphérique sans graisse. Le joint torique en PTFE Rotulex™ pour joint sphérique est très résistant à la corrosion chimique. Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 200°C. Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle qui peut être retenu avec un clip en métal chargé par ressort.
  • Offre un joint sphérique sans graisse
  • La voie en PTFE est très résistante à la corrosion chimique
  • Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
  • Le joint torique recouvert de PTFE s’insère dans un joint de cuvette femelle
  • Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille d’orifice 15 mm
À utiliser avec (équipement) Joint en verre RM:RF29
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) extérieur 18 mm (tige), 29 mm (sphérique)
Matériau PTFE