Learn More
Bohlender™ Joints d’étanchéité unilatéraux en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
16 mm
22 mm
29 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre -60° et +230°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Joint en silicone avec rondelles en PTFE
- Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
- Fournis en paquets de 10
- Disponibles pour une gamme de tailles de filetage et de diamètres de tubes
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Diamètre (métrique) intérieur | 6 mm |
| À utiliser avec (application) | Offrent une fermeture sécurisée |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 5,5 à 6,5 mm de diamètre |
| Longueur (métrique) | 4,5 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Dimensions (métrique) | GL 18 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 16 mm |
| Matériau | PTFE, silicone |
| Type | Joint unilatéral |