Learn More
Wheaton™ Pilons en PTFE
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
15 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
Broyeur conique verre/PTFE
• Pour tissus mous, cerveau
• Combine zone conique et cylindrique pour broyage primaire et final
• Après prébroyage dans la partie conique, les matériaux traversent la partie cylindrique pour une homogénéisation complète
• Piston en PTFE pour tissus mous
• Tige en acier inox pour broyage avec moteur
• Mortier verre avec réservoir et bec verseur
• Espace piston/mortier 0,10 à 0,15mm
• Mortier et piston à commander séparément
• Piston PTFE
• Pour tissus mous, cerveau
• Combine zone conique et cylindrique pour broyage primaire et final
• Après prébroyage dans la partie conique, les matériaux traversent la partie cylindrique pour une homogénéisation complète
• Piston en PTFE pour tissus mous
• Tige en acier inox pour broyage avec moteur
• Mortier verre avec réservoir et bec verseur
• Espace piston/mortier 0,10 à 0,15mm
• Mortier et piston à commander séparément
• Piston PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Diamètre (métrique) extérieur | 18mm |
| Longueur (métrique) | 240mm |
| Longueur (métrique) du pilon | 240mm |
| Longueur (métrique) du tube | 114mm |
| Matériau | PTFE |