Learn More
Wheaton™ Pilons en PTFE
Code produit. 11768272 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
15 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11768272
Marque: Wheaton™ 358135
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Broyeur conique verre/PTFE
• Pour tissus mous, cerveau…
• Combine zone conique et cylindrique pour broyage primaire et final
• Après prébroyage dans la partie conique, les matériaux traversent la partie cylindrique pour une homogénéisation complète
• Piston en PTFE pour tissus mous
• Tige en acier inox pour broyage avec moteur
• Mortier verre avec réservoir et bec verseur
• Espace piston/mortier 0,10 à 0,15mm
• Mortier et piston à commander séparément
• Piston PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 ml
Diamètre (métrique) extérieur 11mm
Longueur (métrique) 220mm
Longueur (métrique) du pilon 220mm
Longueur (métrique) du tube 86mm
Matériau PTFE
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 11mm