Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les arbres en PTFE sont dotés d’un arbre d’entraînement en acier renforcé entièrement recouvert de PTFE.
- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Absence de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 9,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames pour agitateur en PTFE |
| À utiliser avec (application) | Mélange |
| Longueur (métrique) | 550 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Température (métrique) | -200°C à +280°C |
| Type | Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames en PTFE |