Learn More
Fisherbrand™ Tige d’agitateur simple en PTFE pour lames
Code produit. 13154299 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13154299
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des lames en PTFE. L’arbre d’agitateur simple en PTFE pour lames est doté d’une tige en acier.
Les arbres en PTFE sont dotés d’un arbre d’entraînement en acier renforcé entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm
À utiliser avec (équipement) Lames pour agitateur en PTFE
À utiliser avec (application) Mélange
Longueur (métrique) 1000 mm (EX)
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Arbre d’agitation lisse en PTFE, arbre ordinaire pour lames en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE, extrémité exposée