Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 8 mm de diamètre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 8 mm
300 x 8 mm
400 x 8 mm
Longueur (métrique):
1 m (câble)
2 m (câble)
3 m (câble)
4 m (câble)
5 m (câble)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
- Câble fusionné au corps
- Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
- Avec ferrule à pression
- Fourni sans bouchon
- Inerte et non contaminant
- Résistant à la pression
- Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Spécification
| Description | Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade; |
| Matériau | PTFE avec capteur PRT100 |
| Quantité | 1 |
| Types de capteur | PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC |
| Temps de réponse | 50 %, 6 à 14 s |
| Plage de températures (métrique) | -180°C à +280°C |
| Dimensions (L x l) | 300 x 8 mm |
| Longueur (métrique) | 4 m (câble) |
| Largeur (métrique) | 8 mm |