Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à résistance au platine en PTFE, 9 mm de diamètre
Code produit. p-7163668 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Longueur (métrique):
1 m (câble)
2 m (câble)
3 m (câble)
4 m (câble)
5 m (câble)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16286101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sondes de température à résistance au platine en PTFE Fisherbrand™ associent les propriétés exceptionnelles du PTFE à la fiabilité et à la précision des thermomètres à résistance au platine. Tous les composants sont entièrement encapsulés en PTFE pur. Le corps a un noyau en acier inox pour la rigidité, mais peut être plié.
  • Capteur, PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Câble, 4 fils ; 2 fils rouges, 2 fils blancs, PFA isolé avec gaine de protection PFA blanc
  • Câble fusionné au corps
  • Réponse : 50 %, 6-14 secondes.
  • Avec ferrule à pression
  • Fourni sans bouchon
  • Inerte et non contaminant
  • Résistant à la pression
  • Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Description Sonde de température à résistance en platine PTFE de Fisherbrandtrade;
Matériau PTFE avec capteur PRT100
Quantité 1
Types de capteur PRT100 classe A. TCR = 3850 ppmC
Temps de réponse 50 %, 6 à 14 s
Plage de températures (métrique) -180°C à +280°C
Dimensions (L x l) 500 x 9 mm
Longueur (métrique) 2 m (câble)
Largeur (métrique) 9 mm