Learn More
Cowie Technology™ Pinces brucelles pointues en PTFE
Code produit. 10313792 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10313792
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces brucelles pointues en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Type de pointe Pointues
Nb par paquet 1/boîte
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 150 mm
Type de produit Forceps / Pinces brucelles en PTFE
Finition Lisse
Hauteur (métrique) du corps 10 mm
Épaisseur 10
Largeur (métrique) du corps 22,5 mm
Largeur (métrique) de la pointe 11 mm
Épaisseur (métrique) de la pointe 2 mm
Dimensions (L x l) 150 x 22,5 mm
Largeur (métrique) 22,5 mm
Modèle Rigide