Learn More
Cowie Technology™ Pinces brucelles pointues en PTFE
Code produit. 10457742 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Product Code. 10457742
Only null left
Add to basket
Add to basket
Les pinces brucelles pointues en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Specifications
Type de pointe Pointues
Nb par paquet 1/boîte
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 200 mm
Type de produit Forceps / Pinces brucelles en PTFE
Finition Lisse
Hauteur (métrique) du corps 12 mm
Épaisseur 12
Largeur (métrique) du corps 25 mm
Largeur (métrique) de la pointe 11 mm
Épaisseur (métrique) de la pointe 2,5 mm
Dimensions (L x l) 200 x 25 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Modèle Rigide