Learn More
BRAND™ Robinets d’arrêt en PTFE à alésage droit
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
S’adapte au D.I. de la tubulure:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PTFE
- Vanne en polypropylène
- Avec embouts pour tuyaux à une voie intégrés
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Matériau | PTFE |
| S’adapte au D.I. de la tubulure | 8 mm |
| Contenu | Embout pour tuyau intégré |
| Plug Material | Polypropylène |