Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt à alésage en T en PTFE / polypropylène
Code produit. 10421253 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
S’adapte au D.I. de la tubulure:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10421253
Marque: BRAND™ 88655
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PTFE avec levier de vanne en polypropylène. Excellente résistance chimique. Comprend des embouts pour tuyaux intégrés.
  • En PTFE
  • Vanne en polypropylène
  • Avec embout pour tuyau intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 2 mm
Matériau PTFE
S’adapte au D.I. de la tubulure 4 mm
Contenu Embout pour tuyau intégré
Plug Material Polypropylène