Learn More
Bohlender™ Raccords à vis de laboratoire en PTFE et PPS HT, GL 18
Click to view available options
Taille de la tubulure:
2,0 mm de dia. ext.
3,2 mm de dia. ext.
6,35 mm de dia. ext.
9,52 mm (D.E.)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −50° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. 10 bar
- Adapté au vide
- Bouchon à vis noir en PPS
- Pièces internes composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Matériau | PPS, PTFE |
| À utiliser avec (application) | Connecter de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Taille de la tubulure | 2,0 mm de dia. ext. |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Pression maximale | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Joint à vis de laboratoire |