Learn More
Bohlender™ Feuilles de protection en PTFE
Code produit. p-7158922
Click to view available options
Largeur (métrique):
300 mm
600 mm
Épaisseur:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10289110
Marque: Bohlender™ S180308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour une utilisation en tant que couvre table ou doublure de tiroirs dans le laboratoire.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Livrées en rouleaux d’une longueur de 1 000 mm
  • De couleur blanche
  • Conviennent également pour une utilisation comme glissière ou pour l’isolation
  • Disponibles dans une gamme d’épaisseurs et de largeurs
Spécification
Type de produit Feuille de protection
Matériau PTFE
Longueur (métrique) 1000 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Couvre table, doublure de tiroirs, isolation
Épaisseur 0,50 mm
Température (métrique) Max +250°C