Learn More
Thermo Scientific™ Disques laminés en PTFE / caoutchouc
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™.
77.20€ - 97.93€
Spécification
Matériau | PTFE, Caoutchouc |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Quantité | 72/boîte |
Épaisseur (métrique) | 60 mil |
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11537330
|
Thermo Scientific™
TS-12412 |
12 mm |
77.20€
72 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547330
|
Thermo Scientific™
TS-12418 |
18 mm |
86.40€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557330
|
Thermo Scientific™
TS-12422 |
22 mm |
97.93€
72 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™. Fabriqués en caoutchouc pharmaceutique blanc avec 5 mils de revêtement en PTFE liés d’un côté, ils sont excellents pour une utilisation comme joint de bouchon lorsqu’un joint non réactif très inerte est souhaité. Les disques peuvent être autoclavés sans perte d’intégrité à une température supérieure à 100°C pendant cinq heures. Plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter aux petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ et aux flacons à bouchon à vis avec septum Thermo Scientific™.
Informations supplémentaires sur le produit- L’épaisseur du disque est d’environ 60 mils
- Les disques sont rigides et plus difficiles à perforer que les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific™
Spécification
PTFE, Caoutchouc | |
72/boîte | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
Petit flacon de réaction |
Autoclavable | |
60 mil | |
Disque |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.