Learn More
JG Finneran Associates™ Joints en PTFE/caoutchouc
Click to view available options
Taille du bouchon:
8 mm
13 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Rouge |
| Quantité | 1000/boîte |
| Taille du bouchon | 8 mm |