Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Dimensions de la maille:
4
10
20
40
100
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
- Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
- Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
- Purifient dans les applications de chromatographie
Specifica
Specifica
| Dimensions de la maille | 20 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 5,08 cm |
| Matériau | PTFE |
| Type | Joint en PTFE |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto