Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Dimensions de la maille:
4
10
20
40
100
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
- Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
- Purifient dans les applications de chromatographie
Spécification
Spécification
| Dimensions de la maille | 40 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 5,08 cm |
| Matériau | PTFE |
| Type | Joint en PTFE |