Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tubulure à visser en PTFE
Code produit. 10277591
Click to view available options
Diamètre du filetage:
G 0,25 po
NPT 0,25 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10277591
Marque: Bohlender™ D57904
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccord droit en PTFE avec un connecteur pour tubulure élastique et un filetage à vis NPT ou G.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Adapté au vide
  • Pour les tubulures élastiques telles que Viton™, Tygon™ et silicone
  • Disponible en différentes tailles
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Description Clé de 15 mm
Diamètre (métrique) Alésage de 5,0 mm
Matériau PTFE
Longueur totale (métrique) 22 mm
À utiliser avec (application) Raccorder une tubulure élastique
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Taille de la tubulure 6,8 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage NPT 0,25 po
Forme Structuré
Couleur blanc
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Connecteur de tubulure