Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en PTFE
Code produit. 10740143 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) du ventilateur:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10740143
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les guides d’arbre. Les arbres d’agitateur à ancre en PTFE sont dotés d’un noyau en acier inox.
Les agitateurs à arbre en PTFE ont une conception unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement recouvert de PTFE.
  • Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
  • Faciles à nettoyer
  • Absence de contamination croisée
  • Incassables.
  • Ne raie pas
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
  • Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
Spécification
Diamètre (métrique) du ventilateur 60 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 9,5 mm
À utiliser avec (équipement) Guide de l’agitateur universel
À utiliser avec (application) Mélange
Longueur (métrique) 550 mm
Quantité 1 unité
Température (métrique) -200°C à +280°C
Type Agitateur à vis avec axe en PTFE