Learn More
Glindemann™ Anneaux d’étanchéité en PTFE pour joints coniques (verrerie de laboratoire)
Code produit. 10125930
Encompass_Preferred
Click to view available options
Conditionnement:
50 pièces
Dimensions:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
Code produit. 10125930
Marque: Glindemann™ K7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’étanchéité sans graisse des joints et bouchons rodés, très serrés et très propres. L’alternative à la bague rodée, au manchon avec bague d’adhérence et au bouchon, en PTFE.
  • Taux de fuite d’air < 10-8 à 10-6 mbar.l/s (vide élevé, surpression).
  • Taux de fuite de solvant dans les récipients < 0,1 à 0,03 mg/j.
  • Résiste à des températures comprises entre -200 et +300°C.
  • L’anneau élastique (de 0,07 mm d’épaisseur) adhère au joint rodé sans rainure, est réutilisable et s’adapte aux pinces pour joints rodés.
  • Autres tailles sur demande.
Spécification
Matériau PTFE
Dimensions NS 7
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.