Learn More
Bochem™ Forceps à pointe tranchante avec broche de guidage
Code produit. 10587882
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10587882
Marque: Bochem™ 1812
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Avec broche de guidage pour aider à maintenir les pointes alignées.
  • En acier inox revêtu de PTFE
  • Pointes tranchantes pour une excellente précision
Specifications
Type de pointe Sharp
Nb par paquet 1/boîte
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 145 mm
Type de produit Forceps
Finition Revêtement en PTFE
Comprend Broche de guidage