Learn More
Bochem™ Forceps à pointe tranchante avec broche de guidage
Product Code. 10642502
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
130 mm
145 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10642502
missing translation for 'mfr': Bochem™ 1811
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Avec broche de guidage pour aider à maintenir les pointes alignées.
  • En acier inox revêtu de PTFE
  • Pointes tranchantes pour une excellente précision
Specifications
Type de pointe Sharp
Nb par paquet 1/boîte
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 130 mm
Type de produit Forceps
Finition Revêtement en PTFE
Comprend Broche de guidage