Learn More
Wheaton™ Septa en PTFE / silicone
Code produit. 12373770 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
Code produit. 12373770
Marque: Wheaton™ W240581A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon ouvert en résine phénolique
• Septum silicone/PTFE
• Accessoires obligatoires septum silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE/Silicone
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PTFE, Silicone
Autoclavable Autoclavable
Quantité 120 paquet
Type Septa