Learn More
Bohlender™ Manchons en PTFE avec anneau de préhension
Code produit. 10771352
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 60/46
NS 71/51
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10771352
Marque: Bohlender™ H93312
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une étanchéité sous vide fiable avec un faible taux de fuite.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Adapté au vide
  • Réutilisable
  • En PTFE avec anneau de préhension et anneaux d’étanchéité sur l’extérieur
  • Faible taux de fuite de moins de 0,0001 mbar
  • Structure robuste pour une utilisation continue
  • Pour taille standard européenne de 60/46 ou 71/51
Spécification
À utiliser avec (application) Étanchéité sous vide élevée
Matériau PTFE
Plage de températures (métrique) −200° à +250°C
Numéro du joint conique standard NS 60/46
Type Manchon avec anneau de préhension