Learn More
Amarell™ Sonde de thermomètre numérique AD20TH
Code produit. p-8007720
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde immergeable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10088480
Marque: Amarell™ E910650
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec le thermomètre de précision AD20TH. Cette sonde Pt100 de classe A est en acier inox et comprend un câble en PVC.
  • Sonde Pt100 de classe A précise
  • Acier inox
  • Câble en PVC, longueur : 1 m
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 3 mm
À utiliser avec (application) Pour les gaz, les liquides et les matériaux plastiques souples
Longueur (métrique) du câble 1m
Longueur (métrique) de sonde 105 mm
Matériau Acier inoxydable, PVC
Durée de mesure Tsub90/sub equals; 5 s
Type de sonde Sonde immergeable
Température max. (métrique) 300°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Précision ±0,3°C et 0,5 % de la plage