Learn More
OHAUS™ Barreau d’agitation en PTFE
Code produit. 15792559 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15792559
Marque: OHAUS™ 30400147
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barreau d’agitation en PTFE OHAUS™ pour l’agitation de volumes dans des récipients tels que des flacons et des tubes.
  • Fabriqué en PTFE
  • Ce barreau d’agitation de 10 cm comprend un anneau de rotation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Blanc
Description Spinbar de 2,5 cm en PTFE
Longueur (métrique) 2,5 cm
Matériau PTFE