Learn More
Cowie Technology™ Tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE
Code produit. p-8007771 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
350mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10579271
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
À utiliser pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération de barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Le cœur de la tige est doté d’aimants Alnico V.
  • Inerte et étanche
  • Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
  • Aimants Alnico-V
  • Autoclavables
Spécification
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (application) Retrait des barreaux d’agitation des récipients
À utiliser avec (équipement) Barreaux d’agitation PTFE
Hauteur (métrique) 10mm
Diamètre (métrique) 10mm
Longueur (métrique) 350mm
Quantité 1 de chaque
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt