Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Code produit. 16265811 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diamètre (métrique):
3mm
4,5mm
4,5 mm
6mm
6 mm
8mm
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 16265811
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation Fisherbrand™ conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
Offrent une agitation stable.Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 70 mm
Forme Cylindrique, Anneau de rotation