Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation en PTFE
Code produit. 10185390 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10185390
Marque: BRAND™ 136215
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PTFE. La tige d’agitation comprend des spatules à chaque extrémité.
  • En PTFE
  • Avec extrémités en forme de spatules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Extrémités en forme de spatules
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau PTFE
Quantité 1