Learn More
Cowie Technology™ Connecteur droit en PTFE
Convient à tout tube rigide ou semi-rigide. Le connecteur droit en PTFE Cowie Technology™ se verrouille rapidement avec un couplage de type baïonnette.
Marque: Cowie Technology™ 016.905.2
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Description
- Raccord à baïonnette
- Pour une utilisation avec des tubulures rigides et semi-rigides comme celles en verre, FEP ou PTFE
Spécification
Connecteur droit en PTFE | |
Autoclavables | |
PTFE | |
-200°C | |
16 mm | |
Blanc |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
11 mm | |
54 mm | |
1 de chaque | |
16 mm | |
280°C |