Learn More
Fisherbrand™ Vanne droite en PTFE avec verrou à vis
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | PTFE |
| Longueur totale (métrique) | 59 mm |
| À utiliser avec | Connecteurs PTFE |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Largeur (métrique) | 27 mm |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Afficher plus |