Learn More
Fisherbrand™ Vanne droite en PTFE avec verrou à vis
Code produit. 10592392 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10592392
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robinet à tournant conique. La vanne droite en PTFE Fisherbrand™ avec verrou à vis peut être stérilisée à 135°C.
  • Pression maximale de 1 bar à 100°C et 5 mm Hg
  • Toutes les pièces de contact sont en PTFE
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau PTFE
Longueur totale (métrique) 59 mm
À utiliser avec Connecteurs PTFE
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Largeur (métrique) 27 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Couleur Blanc/bleu
Pression maximale 1 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Type de produit Vanne à vis droite en PTFE