Learn More
Bohlender™ Raccord de tube droit en PTFE avec filetage GL BOLA™
Code produit. 10033331
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10033331
Marque: Bohlender™ D53845
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce raccord pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure. Raccords de tube droits en PTFE Bohlender™ BOLA™ avec filetage GL, offrant une résistance chimique universelle, parfaits pour la distribution de liquides ou de gaz.
  • Raccord de tube droit en PTFE
  • Deux connexions avec filetage GL
  • Le produit n’est exposé qu’au PTFE
  • Plage de températures : -200 à +250°C
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux spécifications de la FDA
Matériau PTFE
À utiliser avec (application) Pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Diamètre du filetage GL 45
Pression maximale 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Raccord de tube droit