Learn More
Bohlender™ Raccord de tube droit en PTFE avec filetage GL BOLA™
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Deux connexions avec filetage GL
- Le produit n’est exposé qu’au PTFE
- Plage de températures : -200 à +250°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Pression maximale | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Raccord de tube droit |