Learn More
Bohlender™ Robinet d’arrêt 3 voies à alésage en T en PTFE
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL14
GL18
Conditionnement:
1 pièce
Description
Vanne PTFE filetée GL
• Compatible verrerie GL, embout GL et raccord GL ci-contre
• Pression maximale d'utilisation: 6 bar
• Température d'utilisation: -30 à 150°C
• Vanne PTFE 3 voies en T droit mâle GL
• Vanne 3 voies
• Compatible verrerie GL, embout GL et raccord GL ci-contre
• Pression maximale d'utilisation: 6 bar
• Température d'utilisation: -30 à 150°C
• Vanne PTFE 3 voies en T droit mâle GL
• Vanne 3 voies
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Longueur totale (métrique) | 74 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution de liquides ou de gaz |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -30°C |
| Diamètre du filetage | GL18 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 150°C |
| Type de produit | Robinet d’arrêt à trois voies |