Learn More
Fisherbrand™ Capsule d’évaporation à forme haute en PTFE avec bec verseur
Code produit. p-8007778 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
Diamètre (métrique):
78 mm
97 mm
Hauteur (métrique):
43 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation Haute en PTFE Fisherbrand™ est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 43 mm
Diamètre (métrique) 78 mm