Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en PTFE, fond rond avec joint
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longueur (métrique):
100 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8 ml |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1 |
| Gamme de produits | Fisherbrand |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type de produit | Tubes à essai à fond rond avec lèvre |