Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en PTFE, fond rond avec joint
Code produit. p-7163677 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longueur (métrique):
100 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16245971
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes à essai en PTFE Fisherbrand™ à fond rond avec joint ont une finition interne lisse et sont utilisables à 280°C.
  • Fond rond avec joint
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures de -200°C à +280°C
  • Non contaminant
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Capacité (métrique) 8 ml
Matériau PTFE
Quantité 1
Gamme de produits Fisherbrand
Longueur (métrique) 100 mm
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tubes à essai à fond rond avec lèvre