Learn More
Fisherbrand™ Bécher Thermotech en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
400 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 56mm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Chauffage de produits chimiques sur plaque chauffante |
| Hauteur (métrique) | 74mm |
| Longueur (métrique) | 56mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
| Type | Bécher |
| Largeur (métrique) | 56mm |
| Afficher plus |